Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin dihydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11450033
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450033 250 g 250g
11430033 10 g 10g
11440033 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12107.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 637-01-4 | C10H18Cl2N2 | 237,168 g/mol
N,N,N',N'-tetramethyl-p-phenylendiamin dihydrochlorid (TMPD) er en oxiderbar forbindelse, der tjener som et reducerende co-substrat for hæmperoxidaser. Det bruges også som testreagens i mikrobiologi til klassificering af cytochromoxidase-positive aerobe mikroorganismer. Det finder anvendelse som påvisning af peroxidaser på polyacrylamidgeler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger N,
N,N′ ,N′ -tetramethyl-p-phenylendiamin dihydrochlorid (TMPD) er en oxiderbar forbindelse, der tjener som et reducerende co-substrat for hæmperoxidaser. Det bruges også som testreagens i mikrobiologi til klassificering af cytochromoxidase-positive aerobe mikroorganismer. Det finder anvendelse som påvisning af peroxidaser på polyacrylamidgeler.
Opløselighed Opløseligt i
dimethylsulfoxid, vand og fosfatbufret saltvand ved pH 7,2.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-01-4
Molekylær formel C10H18Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 237.168
MDL nummer MFCD00012482
InChI nøgle FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC navn 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzen-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Smeltepunkt ∼228 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 250 g
Beilstein 5132096
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid, vand og fosfatbufferet saltvand ved pH 7,2.
Formel vægt 237.17
Procent renhed ≥98%