Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin dihydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 10710492 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10710492 5 g Glasflaske 5g
10740682 25 g Glasflaske 25g
10572764 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10710492 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 420600050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 637-01-4 | C10H16N2·2HCl | 237,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-01-4
Molekylær formel C10H16N2·2HCl
Molekylvægt (g/mol) 237.17
MDL nummer MFCD00012482
InChI nøgle FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC navn 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzen-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 220 °C til 224 °C
Farve Beige til Grå
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98 + %
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
Mængde 5 g
Beilstein 13, 74
Merck Index 10, 9052
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ca. 50 g/L
Formel vægt 237.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.