Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin, 98%
Artikelnummer. 11995261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995261 100 g Glasflaske 100g
10327640 5 g Glasflaske 5g
10215990 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11995261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170791000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 100-22-1 | C10H16N2 | 164,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-22-1
Molekylær formel C10H16N2
Molekylvægt (g/mol) 164.25
InChI nøgle CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym wurster's blue, wurster's reagent, n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, tetramethyl-p-phenylenediamine, 1,4-bis dimethylamino benzene, p-bis dimethylamino benzene, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, benzene, 1,4-bis dimethylamino, unii-p4p3ac32zb
PubChem CID 7490
IUPAC navn 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzen-1,4-diamin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Smeltepunkt 48,0 °C til 52,0 °C
Farve Beige-brun til brun
Kogepunkt 260,0 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4[N(CH3)2]2
Mængde 100 g
Beilstein 13,74
Merck Index 15,9376
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let i koldt, mere i varmt vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, kloroform, ether
Formel vægt 164.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinske flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.