Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin, 98+%
Artikelnummer. 11390104
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390104 10 g 10g
11300114 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11390104 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00559.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.90 DKK
    371.65 DKK / 10g
    Spare 82.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-22-1 | C10H16N2 | 164,252 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin er et reducerende co-substrat for hæmperoxidaser. Det bruges til påvisning af peroxidaser på polyacrylamidgeler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger N
,N,N′ ,N′ -Tetramethyl-p-phenylendiamin er et reducerende co-substrat for hæmperoxidaser. Det bruges til påvisning af peroxidaser på polyacrylamidgeler.
Opløselighed Lidt opløseligt i
koldt, mere i varmt vand.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-22-1
Molekylær formel C10H16N2
Molekylvægt (g/mol) 164.252
MDL nummer MFCD00008309
InChI nøgle CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym wurster's blue, wurster's reagent, n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, tetramethyl-p-phenylenediamine, 1,4-bis dimethylamino benzene, p-bis dimethylamino benzene, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, benzene, 1,4-bis dimethylamino, unii-p4p3ac32zb
PubChem CID 7490
IUPAC navn 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzen-1,4-diamin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Kogepunkt 260 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN1673
Beilstein 1564025
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,9228
Opløselighedsinformation Let opløseligt i koldt, mere i varmt vand.
Formel vægt 164.25
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine