Tekniske data
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine |
| Smeltepunkt | 48,0 °C til 52,0 °C |
| Farve | Beige-brun til brun |
| Kogepunkt | 260,0 °C |
| Flammepunkt | >112 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H4[N(CH3)2]2 |
| Mængde | 5 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.