Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-P-Phenylene-Diamine Dihydrochloride, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10636082 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10636082 5 g 5g
10326440 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636082 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0960/44
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 637-01-4
Molekylær formel C10H18Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 237.168
MDL nummer 12482
InChI nøgle FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC navn 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzen-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Tekniske data
Smeltepunkt 220 °C
Farve Beige-grå
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 5 g
Formel vægt 237,17 g/mol
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.