Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946701 100 g 100g
11936701 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440601000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 265651-18-1
Molekylær formel C9H16F6N3O3P
Molekylvægt (g/mol) 359.21
MDL nummer MFCD01863753
InChI nøgle STWZCCVNXFLDDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hstu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hstu n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium hexafluorophosphate, ambotzrl-1039, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronim hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uroniumhexafluorophosphate
PubChem CID 16211151
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 213°C to 215°C
Farve White
Elementær analyse 29.34 to 30.85% C, 11.41 to 11.99% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Mængde 100 g
IUPAC navn [dimethylamino-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxymethylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate
Formel vægt 359.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HSTU
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.