Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495255
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495255 5 g 5g
15485255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495255 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54144.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 125700-69-8 | C12H16BF4N5O2 | 349.10 g/mol
O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N2,Na-tetramethyluroniumtetrafluorborat (2-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tetramethyl-tetrafluoruronat, kan anvendes som TB-tetrafluoro-kobling) reagens i syntesen af makrocykliske polyaminderivater med forskellige længder af linkere, kondensationsreagens i storstilet fremstilling af det hæmatoregulatoriske nonapeptid (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,&SK F 107647), koblingsreagens til peptidsyntese, som bedst undertrykker racenkondensering under fragmentering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N′ ,N′ -tetramethyluroniumtetrafluorborat (2-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tetramethyluroniumtetrafluorborat, TBTU) kan anvendes som koblingsreagens ved syntesen af makrocykliske polyamin-derivater i kondensationslængde af derivater med forskellige kondensationsreagenser. hæmatoregulatorisk nonapeptid (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,SK&F 107647), koblingsreagens til peptidsyntese, som bedst undertrykker racemisering under fragmentkondensation.
Opløselighed Opløselig i acetonitril 0,1
g/mL.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt, oxidationsmidler. Beskyt mod varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125700-69-8
Molekylær formel C12H16BF4N5O2
Molekylvægt (g/mol) 349.10
MDL nummer MFCD00077730
InChI nøgle FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tdbtu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 1,1,3,3-tetramethyl-2-4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, tdbtu; n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, pubchem12760, acmc-1cac0, d04fkx
PubChem CID 10882602
IUPAC navn [dimethylamino-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)oxy]methyliden]-dimethylazanium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C2C1=O)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate
Mængde 5 g
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril 0,1 g/ml.
Formel vægt 349.09
Procent renhed ≥98%