Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluo, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11986701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11986701 1 g 1g
11996701 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440630010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 125700-69-8
Molekylær formel C12H16BF4N5O2
Molekylvægt (g/mol) 349.10
MDL nummer MFCD00077730
InChI nøgle FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tdbtu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 1,1,3,3-tetramethyl-2-4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, tdbtu; n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, pubchem12760, acmc-1cac0, d04fkx
PubChem CID 10882602
SMIL F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C2C1=O)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve White to Yellow
Elementær analyse 40.67 to 41.91% C, 19.76 to 20.36% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Mængde 1 g
IUPAC navn [(dimethylamino)[(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)oxy]methylidene]dimethylazanium; tetrafluoroboranuide
Formel vægt 349.1
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TDBTU
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.