Få mere at vide
N,N,N’,N’-Tetramethyl-L-cystine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N',N'-Tetramethyl-L-Cystine |
| CAS | 38254-66-9 |
| Molekylær formel | C10 H20 N2 O4 S2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O4S2/c1-11(2)7(9(13)14)5-17-18-6-8(10(15)16)12(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8-/m0/s1 |
| SMIL | CN(C)[C@@H](CSSC[C@H](N(C)C)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-3-[[(2R)-2-carboxy-2-(dimethylamino)ethyl]disulfanyl]-2-(dimethylamino)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.41 |
| Formel vægt | 296.0864 |