Få mere at vide
N,N,N′,N′-Tetramethyl Ethylenediamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899680
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899680 5 mL
15809690 250 mL
15819690 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15899680 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8087420005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-18-9
Tekniske data
Smeltepunkt -55°C
Tæthed 0.78 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 121°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
MDL nummer MFCD00008335
Mængde 5 mL
Synonym N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine, TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine
Molekylvægt (g/mol) 116.2