Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylendiamin,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461612 25 mL 25ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11461612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04805614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.00 DKK
    493.67 DKK / 25ml
    Spare 25.33 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Used as a catalyst for polyacrylamide gel formation to promote acrylamide polymerization.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-Ethylenediamine
CAS 110-18-9
Analyseprocentområde >99%
Molekylær formel C6H16N2
Mængde 25 mL
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCN(C)C
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formel vægt 116.2
Procent renhed ≥99%
Grad Elektroforese
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TEMED, Electrophoresis Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine