Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+ |
| Formel vægt | 142.147 |