missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine, TRC

Artikelnummer. 30425357
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425357 100 mg
30412765 500 mg
30425817 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425357 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT301100100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4559-79-9
Molekylær formel C8 H18 N2
Molekylvægt (g/mol) 142.24
Synonym N1,N1,N4,N4-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine, 1,4-Bis(dimethylamino)-2-butene
IUPAC navn (E)-N,N,N',N'-tetramethylbut-2-ene-1,4-diamine
SMIL CN(C)C\C=C\CN(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
Formel vægt 142.147
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.