Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15656100 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15656100 1 g Poly bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 15656100 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 641991G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine
Navn note Matrix substance for MALDI-MS
CAS 20734-58-1
Smeltepunkt 49°C to 51°C
Farve White
Flammepunkt 113°C (235.4°F)
Emballage Poly bottle
Molekylær formel C14H18N2
MDL nummer MFCD00003920
Mængde 1 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 396782
Synonym 1,8-bis dimethylamino naphthalene, n1,n1,n8,n8-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine, proton sponge, 1,8-bis dimethylamino naphtalene, n,n,n',n'-tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, proton-sponge, 1,8-naphthalenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, unii-6s79d2p9h8, 1,8-bis-dimethylamino naphthalene, n,n,n',n'-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
InChI nøgle GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C1=CC=CC2=C1C(=CC=C2)N(C)C
IUPAC navn 1-N,1-N,8-N,8-N-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
Molekylvægt (g/mol) 214.312
PubChem CID 88675
Formel vægt 214.31g/mol
Procent renhed ≥99.0% (GC)
Fysisk form Crystalline Powder