Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine, 99%
Artikelnummer. 10496780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10496780 25 mL Glasflaske 25ml
10215671 250 mL Glasflaske 250ml
10317611 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10496780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147490250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-18-2 | C10H24N2 | 172.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-18-2
Molekylær formel C10H24N2
Molekylvægt (g/mol) 172.31
MDL nummer MFCD00008339
InChI nøgle TXXWBTOATXBWDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-1,6-hexanediamine, 1,6-bis dimethylamino hexane, hexamethylenebis dimethylamine, toyocat mr, koolizer 1, minico tmhd, 1,6-hexanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethyl-1,6-diaminohexane, n1,n1,n6,n6-tetramethylhexane-1,6-diamine, niax catalyst c-210
PubChem CID 8097
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylhexan-1,6-diamin
SMIL CN(C)CCCCCCN(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -46.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8060g/mL
Kogepunkt 209.0°C to 210.0°C
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2N(CH2)6N(CH3)2
Brydningsindeks 1.4350 to 1.4370
Mængde 25 mL
Beilstein 04, I, 423
Specifik vægtfylde 0.806
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, dichloromethane and, toluene
Viskositet 1.72 mPa.s (20°C)
Formel vægt 172.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.