missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium Dichloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 227°C to 230°C (decomposition) |
| Molekylær formel | C6H4-1,4-[N(ch3)2]2 · 2 Hcl |
| MDL nummer | MFCD00012482 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, Wurster-reagent, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylene-diamine dihydrochloride, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.17 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?