Få mere at vide
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 48°C to 50°C |
| Molekylær formel | C6H4-1,4-[N(ch3)2]2 |
| MDL nummer | MFCD00008309 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 1,4-Bis(dimethylamino)benzene, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.25 |
| Grad | Research |