Få mere at vide
N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine |
| CAS | 100-22-1 |
| Molekylær formel | C10H16N2 |
| MDL nummer | MFCD00008309 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | CN(C)C1=CC=C(N(C)C)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.25 |
| Procent renhed | 95% |