Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propandiamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine |
| CAS | 110-95-2 |
| Molekylær formel | C7H18N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | [3-(Dimethylamino)propyl]dimethylamine, TMPDA, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-diaminopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | N(C)(C)CCCN(C)C |
| IUPAC navn | [3-(Dimethylamino)propyl]dimethylamin; TMPDA; N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-diaminopropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vægt | 130.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?