Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propandiamin, 98+%
Artikelnummer. 11424077
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424077 250 g 250g
11404077 10 g 10g
11414077 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19500.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 110-95-2 | C7H18N2 | 130,235 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-95-2
Molekylær formel C7H18N2
Molekylvægt (g/mol) 130.235
MDL nummer MFCD00008337
InChI nøgle DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-bis dimethylamino propane, tetramethyltrimethylenediamine, n1,n1,n3,n3-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, bis dimethylamino methyl methane, n,n,n',n'-tetramethyltrimethylenediamine, unii-73b9i6hn5r
PubChem CID 8084
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylpropan-1,3-diamin
SMIL CN(C)CCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Tæthed 0.82
Kogepunkt 145 °C til 146 °C
Flammepunkt 31 °C (87 °F)
Brydningsindeks 1.4234
Mængde 250 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1734176
Formel vægt 130.24
Procent renhed 99%