Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
En cellegennemtrængelig og ekstrem højaffinitetschelator af tungmetaller
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine |
| Smeltepunkt | 110 °C til 112 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 4211982 |
| IUPAC navn | (2-{bis[(pyridin-2-yl)methyl]amino}ethyl)bis[(pyridin-2-yl)methyl]amin |
| Formel vægt | 424.54 |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine