Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460347
Skift visning
Mængde:
100 mg
300 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
300mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460347 300 mg 300mg
15470347 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64206.!H
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
En cellegennemtrængelig og ekstrem højaffinitetschelator af tungmetaller
En cellegennemtrængelig og ekstrem højaffinitetschelator af tungmetaller
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16858-02-9
Molekylær formel C26H28N6
Molekylvægt (g/mol) 424.55
MDL nummer MFCD00036918
InChI nøgle CVRXLMUYFMERMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tpen, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridylmethyl ethylenediamine, n1,n1,n2,n2-tetrakis pyridin-2-ylmethyl ethane-1,2-diamine, unii-r9ptu1u29i, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridylmethyl ethane-1,2-diamine, r9ptu1u29i, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridyl-methyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl-, oc-6-11, 1,2-ethanediamine,n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl
PubChem CID 5519
SMIL C(CN(CC1=CC=CC=N1)CC1=CC=CC=N1)N(CC1=CC=CC=N1)CC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Smeltepunkt 110 °C til 112 °C
Farve Hvid
Mængde 300 mg
Beilstein 4211982
IUPAC navn N,N,N',N'-tetrakis(pyridin-2-ylmethyl)ethan-1,2-diamin
Formel vægt 424.54
Fysisk form Pulver