Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30135253
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135253 50 mg
30134821 100 mg
17921985 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29650050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16858-02-9
Molekylær formel C26 H28 N6
Molekylvægt (g/mol) 424.54
Synonym TPEN
IUPAC navn N,N,N',N'-tetrakis(pyridin-2-ylmethyl)ethan-1,2-diamin
SMIL C(CN(Cc1ccccn1)Cc2ccccn2)N(Cc3ccccn3)Cc4ccccn4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H28N6/c1-5-13-27-23(9-1)19-31(20-24-10-2-6-14-28-24)17-18-32(21-25-11-3-7-15-29-25)22-26-12-4-8-16-30-26/h1-16H,17-22H2
Formel vægt 424.2375