Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin, 99%
Beskrivelse
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin anvendes som katalysator ved fremstilling af urethanskum. Det fungerer som kompleksdannende middel, blødgører, overfladeaktivt opløseliggørende middel og hærder for epoxyharpiks. Det bruges også som et viskositetsmodificerende middel og som et anti-oppustet middel til kvæg. Det bruges i piezoelektriske krystaldetektorer af svovldioxid og i additiver til maling. Det tjener som en biologisk buffer såvel som reagens for mangan. Yderligere finder det anvendelse i klæbemidler og forseglingskemikalier. Ud over dette bruges det som et tværbindingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
,N,N′ ,N′ -Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin bruges som katalysator ved fremstilling af urethanskum. Det fungerer som kompleksdannende middel, blødgører, overfladeaktivt opløseliggørende middel og hærder for epoxyharpiks. Det bruges også som et viskositetsmodificerende middel og som et anti-oppustet middel til kvæg. Det bruges i piezoelektriske krystaldetektorer af svovldioxid og i additiver til maling. Det tjener som en biologisk buffer såvel som reagens for mangan. Yderligere finder det anvendelse i klæbemidler og forseglingskemikalier. Ud over dette bruges det som et tværbindingsmiddel.
Opløselighed Blandbar med vand, methanol, ethanol, toluen, ethylenglycol og perchlorethylen
.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler og chlorformiater.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine |
| Tæthed | 1.03 |
| Kogepunkt | 240 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.48 |
| Mængde | 500 mL |
| Merck Index | 14,3599 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, methanol, ethanol, toluen, ethylenglycol og perchlorethylen. |
| Formel vægt | 292.42 |
| Vis mere |