Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetrakis (2-hydroxyethyl)ethylendiamin, 99%
Artikelnummer. 10107383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10107383 100 g Glasflaske 100g
10085950 500 g Glasflaske 500g
10147333 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10107383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420481000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-07-8 | C10H24N2O4 | 236,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-07-8
Molekylær formel C10H24N2O4
Molekylvægt (g/mol) 236.31
MDL nummer MFCD00002854
InChI nøgle BYACHAOCSIPLCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym theed, n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, ethylenediamine tetraethanol, entol, tked, ethylenedinitrilotetraethanol, tetrakis hydroxyethyl ethylenediamine, tetra hydroxyethyl ethylenediamine, unii-k5ape098zi, tetrahydroxyethyl ethylenediamine
PubChem CID 67322
SMIL OCCN(CCO)CCN(CCO)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Amber
Tæthed 1.1300g/mL
pH ≥10 (25% soln.)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HOCH2CH2)2NCH2CH2N(CH2CH2OH)2
Brydningsindeks 1.4990 to 1.5070
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.13
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
IUPAC navn 2-[2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethyl-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
Formel vægt 236.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs væske