Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.8080g/mL |
| Kogepunkt | 189.0°C to 192.0°C |
| Flammepunkt | 58°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2 |
| Brydningsindeks | 1.4333 to 1.4353 |
| Vis mere |