Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10770951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10770951 25 mL Glass bottle 25ml
1 options
Artikelnummer. 10770951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 293420250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-77-6
Molekylær formel C10H26N2
Molekylvægt (g/mol) 174.33
MDL nummer MFCD00009055
InChI nøgle DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n,n',n'-tetraethylethylenediamine, teeda, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, tetraethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, 1,2-ethanediamine,n1,n1,n2,n2-tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2,n2-tetraethyl, 2-diethylamino ethyl diethylamine, acmc-20ak9v
PubChem CID 67423
IUPAC navn [2-(diethylazaniumyl)ethyl]diethylazanium
SMIL CC[NH+](CC)CC[NH+](CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N′,N′-Tetraethylethylenediamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 0.8080g/mL
Kogepunkt 189.0°C to 192.0°C
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2
Brydningsindeks 1.4333 to 1.4353
Mængde 25 mL
Beilstein 04, 251
Specifik vægtfylde 0.808
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 172.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid