Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetraethyl-1,3-propanediamine, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N',N'-Tetraethyl-1,3-propanediamine |
| Tæthed | 0.81 |
| Kogepunkt | 133°C (80 mmHg) |
| Flammepunkt | 76°C (168°F) |
| Brydningsindeks | 1.4377 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1741257 |
| Formel vægt | 186.34 |
| Procent renhed | 97% |