Få mere at vide
N,N',N' ',N' 'Tetraacetylglycoluril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N',N'',N'''Tetraacetylglycoluril |
| CAS | 10543-60-9 |
| Molekylær formel | C19 H23 F N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3,4,6-Tetraacetyltetrahydro-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 1,3,4,6-Tetraacetylglycoluril, Tetraacetylglyclouril, Tetraacetylglycoluril |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23FN2O2/c1-13(19(2,3)4)22-18(23)15-8-9-17(21-11-15)24-12-14-6-5-7-16(20)10-14/h5-11,13H,12H2,1-4H3,(H,22,23)/t13-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](NC(=O)c1ccc(OCc2cccc(F)c2)nc1)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | N-[(2R)-3,3-dimethylbutan-2-yl]-6-[(3-fluorophenyl)methoxy]pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.397 |
| Formel vægt | 330.174 |