Få mere at vide
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 3030-47-5 |
| Smeltepunkt | <-18°C |
| Tæthed | 0.828 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00014876 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine, N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.3 |
| Grad | Research |