Få mere at vide
N,N’,N’’,N’’’,N’’’’-Pentaacetylchitopentaose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N',N'',N''',N''''-Pentaacetylchitopentaose |
| CAS | 36467-68-2 |
| Molekylær formel | C40H67N5O26 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N,N’,N’’,N’’’,N’’’’-Pentaacetyl Chitopentaose |
| InChI formel | InChI=1S/C40H67N5O26/c1-11(51)41-21-28(58)32(17(7-47)63-36(21)62)68-38-23(43-13(3)53)30(60)34(19(9-49)65-38)70-40-25(45-15(5)55)31(61)35(20(10-50)67-40)71-39-24(44-14(4)54)29(59)33(18(8-48)66-39)69-37-22(42-12(2)52)27(57)26(56)16(6-46)64-37/h16-40,46-50,56-62H,6-10H2,1-5H3,(H,41,51)(H,42,52)(H,43,53)(H,44,54)(H,45,55)/t16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36?,37+,38+,39+,40+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]4NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]3NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | N-[(3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 1034 |
| Formel vægt | 1033.4074 |