Få mere at vide
N,N’,N’’,N’’’,N’’’’,N’’’’’-Hexaacetylchitohexaose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N',N'',N''',N'''',N'''''-Hexaacetylchitohexaose |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H80N6O31/c1-13(61)49-25-33(69)38(20(8-56)75-43(25)74)81-45-27(51-15(3)63)35(71)40(22(10-58)77-45)83-47-29(53-17(5)65)37(73)42(24(12-60)79-47)85-48-30(54-18(6)66)36(72)41(23(11-59)80-48)84-46-28(52-16(4)64)34(70)39(21(9-57)78-46)82-44-26(50-14(2)62)32(68)31(67)19(7-55)76-44/h19-48,55-60,67-74H,7-12H2,1-6H3,(H,49,61)(H,50,62)(H,51,63)(H,52,64)(H,53,65)(H,54,66)/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43?,44+,45+,46+,47+,48+/m1/s1 |
| Formel vægt | 1236.4868 |
| Procent renhed | >95% |