Få mere at vide
N,N'-(N,N'-Dicarboxy-L-cystyl)di-glycine Dibenzyl N,N'-Di-tert-butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-(N,N'-Dicarboxy-L-cystyl)di-glycine Dibenzyl N,N'-Di-tert-butyl Ester |
| CAS | 32381-30-9 |
| Molekylær formel | C34H46N4O10S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-cysteinyl-glycine Phenylmethyl Ester Bimol. (1-1')-disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C34H46N4O10S2/c1-33(2,3)47-31(43)37-25(29(41)35-17-27(39)45-19-23-13-9-7-10-14-23)21-49-50-22-26(38-32(44)48-34(4,5)6)30(42)36-18-28(40)46-20-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,25-26H,17-22H2,1-6H3,(H,35,41)(H,36,42)(H,37,43)(H,38,44)/t25-,26-/m0/s1 |
| SMIL | [C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)(C(NCC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)CSSC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(NCC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O |
| IUPAC navn | benzyl (6R,11R)-6-((2-(benzyloxy)-2-oxoethyl)carbamoyl)-11-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2,2-dimethyl-4,12-dioxo-3-oxa-8,9-dithia-5,13-diazapentadecan-15-oate |
| Molekylvægt (g/mol) | 734.88 |
| Formel vægt | 734.27 |