missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole, TRC

Artikelnummer. 30468024
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468024 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM324860100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole
CAS 137641-68-0
Molekylær formel C15 H20 N2
Mængde 100 mg
Synonym 1H-Indole, 1-[(1-methyl-2-piperidinyl)methyl]-, 1-[(1-Methyl-2-piperidinyl)methyl]-1H-indole, 1-[(N-Methyl-2-piperidinyl)methyl]-1H-indole, N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole, 1-(1-Methylpiperidin-2-yl)methylindole
InChI formel InChI=1S/C15H20N2/c1-16-10-5-4-7-14(16)12-17-11-9-13-6-2-3-8-15(13)17/h2-3,6,8-9,11,14H,4-5,7,10,12H2,1H3
SMIL CN1CCCCC1Cn2ccc3ccccc23
IUPAC navn 1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]indole
Molekylvægt (g/mol) 228.33
Formel vægt 228.1626
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.