missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole-d5 |
| CAS | 1794754-32-7 |
| Molekylær formel | C15H15D5N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[(N-Methyl-2-piperidinyl)methyl]-1H-indole-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2/c1-16-10-5-4-7-14(16)12-17-11-9-13-6-2-3-8-15(13)17/h2-3,6,8-9,11,14H,4-5,7,10,12H2,1H3/i1D3,12D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCCCC1C([2H])([2H])n2ccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | 1-[dideuterio-[1-(trideuteriomethyl)piperidin-2-yl]methyl]indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.36 |
| Formel vægt | 233.194 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?