Få mere at vide
N,N′-Methylenediacrylamide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 110-26-9 |
| Smeltepunkt | 185°C (Decomposition) |
| Tæthed | 1.235 g/cm3 at 30°C |
| Molekylær formel | (CH2CHCONH)2CH2 |
| MDL nummer | MFCD00008625 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | N,N′-Methylenediacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution, N,N′-Methylenediacrylamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.17 |
| Grad | Research |