Få mere at vide
N,N'-Methylenebisacrylamide, PlusOne™, Cytiva
Artikelnummer. 11514995 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11514995 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11514995 Leverandør Life Science products Cytiva Leverandørnr. 17130402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
A general cross-linker used with acrylamide for PAGE techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N'-Methylenebisacrylamide
Fysisk form Powder
CAS 110-26-9
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >99.9%
Molekylær formel C7H10N2O2
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Formel vægt 154.17