Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N'-methylenbisacrylamid, 99+%, elektroforesekvalitet
Artikelnummer. 15460637
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460637 250 g 250g
15440637 25 g 25g
15450637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15460637 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66710.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154,169 g/mol
N,N'-Methylenbisacrylamid anvendes til fremstilling af polyacrylamidgeler til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Det er også blevet brugt som en testforbindelse til at studere den biokemiske isolering af uopløselig Tau i transgene musemodeller af tauopati ved at undersøge de to vigtigste isolationsmetoder sarkosyl og myresyreekstraktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Methylenbisacrylamid anvendes til fremstilling af polyacrylamidgeler til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Det er også blevet brugt som en testforbindelse til at studere den biokemiske isolering af uopløselig Tau i transgene musemodeller af tauopati ved at undersøge de to vigtigste isolationsmetoder sarkosyl og myresyreekstraktion.
Opløselighed Opløseligt
i
vand eller methanol Bemærkninger
& Luft Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med lys, varme, luft og oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-26-9
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.169
MDL nummer MFCD00008625
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Methylenebisacrylamide
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.235 g/mL
Mængde 250 g
Beilstein 1706297
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand eller methanol
Formel vægt 154.17
Procent renhed ≥99%
Grad Elektroforese
Fysisk form Pulver