Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N'-methylenbisacrylamid, 99+%, elektroforesekvalitet
Artikelnummer. 15440637
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440637 25 g 25g
15450637 100 g 100g
15460637 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15440637 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66710.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154,169 g/mol
N,N'-Methylenbisacrylamid anvendes til fremstilling af polyacrylamidgeler til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Det er også blevet brugt som en testforbindelse til at studere den biokemiske isolering af uopløselig Tau i transgene musemodeller af tauopati ved at undersøge de to vigtigste isolationsmetoder sarkosyl og myresyreekstraktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Methylenbisacrylamid anvendes til fremstilling af polyacrylamidgeler til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Det er også blevet brugt som en testforbindelse til at studere den biokemiske isolering af uopløselig Tau i transgene musemodeller af tauopati ved at undersøge de to vigtigste isolationsmetoder sarkosyl og myresyreekstraktion.
Opløselighed Opløseligt
i
vand eller methanol Bemærkninger
& Luft Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med lys, varme, luft og oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-26-9
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.169
MDL nummer MFCD00008625
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale N,N'-Methylenebisacrylamide
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.235 g/mL
Mængde 25 g
Beilstein 1706297
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand eller methanol
Formel vægt 154.17
Procent renhed ≥99%
Grad Elektroforese
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faroangivelser
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Skyddsangivelse
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene diacrylamide
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.