Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Methylenbisacrylamid, 99+%, til biokemi, til elektroforese
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | (1 % vandig opl.) (1 cm celle), (1 % vandig opl.) (1 cm celle) ved 0nm, 0,2 maks. ved 290 nm |
| Kemisk navn eller materiale | N, N';-Methylenebisacrylamide |
| Navn note | For elektroforese, for biokemi |
| Fysisk form | Fine nålelignende krystaller eller krystallinsk pulver |
| Akrylsyre | 0,02% maks. |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 5.31 (Air = 1.0) |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 (min. 2,5 % vandig opl.) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N'-Methylenebisacrylamide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.