Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N'-methylenbisacrylamid,≥ 99 %, til biokemi, til elektroforese
Artikelnummer. 10195533 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10195533
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-26-9
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.169
MDL nummer MFCD00008625
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym MBA
PubChem CID 8041
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Tekniske data
Absorbans (1% aq. soln.) (1 cm cell), (1% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Kemisk navn eller materiale N,N′-Methylenebisacrylamide
Navn note For electrophoresis, For biochemistry
Fysisk form Fine Needle-like Crystals or Crystalline Powder
Akrylsyre 0.02% max.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Tæthed 5.31 (Air = 1.0)
Farve Hvid
pH 5 (2.5% min. aq. soln.)
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel (H2C=CHCONH)2CH2
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 154.17
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk