Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N'-methylenbisacrylamid, 99+%
Artikelnummer. 11390288
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390288 25 g 25g
11300298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11390288 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043701.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154,169 g/mol
Bisacrylamid anvendes i biokemi som et forberedende middel til polyacrylamidgel til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-26-9
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.169
MDL nummer MFCD00008625
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Methylenebisacrylamide
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.235 g/mL
Mængde 25 g
Beilstein 1706297
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand (20 g/L) ved 20 °C, ethanol og methanol.
Formel vægt 154.17
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver