Få mere at vide
N,N'-Methylenbisacrylamid, 97%
Beskrivelse
N,N'-Methylenbisacrylamid anvendes som et mellemprodukt og tværbindingsmiddel, der anvendes til fremstilling af polymerer som polyacrylamid. Det bruges også i biokemi til fremstilling af polyacrylamidgeler, som er nyttigt til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Yderligere anvendes det til syntese af akrylharpiks og klæbemidler. Ud over dette bruges det som tilstopningsmiddel i oliefeltsboring og konstruktionsfugning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N′ -Methylenbisacrylamid bruges som et mellemprodukt og tværbindingsmiddel, der anvendes til fremstilling af polymerer som polyacrylamid. Det bruges også i biokemi til fremstilling af polyacrylamidgeler, som er nyttigt til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Yderligere anvendes det til syntese af akrylharpiks og klæbemidler. Ud over dette bruges det som tilstopningsmiddel i oliefeltsboring og konstruktionsfugning.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol
og methanol.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler, jern, jernsalte, kobber, aluminium, messing og frie radikaler initiatorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Methylenebisacrylamide |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Tæthed | 1.235 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1706297 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ethanol og methanol. |
| Formel vægt | 154.17 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- N,N'-Methylenebisacrylamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methylene diacrylamide