Få mere at vide
N,N'-Methylenbisacrylamid, 97%
Artikelnummer. 11341677
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341677 100 g 100g
11351677 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11341677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04694.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.74 DKK
    318.65 DKK / 100g
    Spare 35.09 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154,169 g/mol
N,N'-Methylenbisacrylamid anvendes som et mellemprodukt og tværbindingsmiddel, der anvendes til fremstilling af polymerer som polyacrylamid. Det bruges også i biokemi til fremstilling af polyacrylamidgeler, som er nyttigt til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Yderligere anvendes det til syntese af akrylharpiks og klæbemidler. Ud over dette bruges det som tilstopningsmiddel i oliefeltsboring og konstruktionsfugning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Methylenbisacrylamid bruges som et mellemprodukt og tværbindingsmiddel, der anvendes til fremstilling af polymerer som polyacrylamid. Det bruges også i biokemi til fremstilling af polyacrylamidgeler, som er nyttigt til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Yderligere anvendes det til syntese af akrylharpiks og klæbemidler. Ud over dette bruges det som tilstopningsmiddel i oliefeltsboring og konstruktionsfugning.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol
og methanol.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler, jern, jernsalte, kobber, aluminium, messing og frie radikaler initiatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-26-9
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.169
MDL nummer MFCD00008625
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Methylenebisacrylamide
Smeltepunkt >300°C
Tæthed 1.235
Mængde 100 g
Beilstein 1706297
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and methanol.
Formel vægt 154.17
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene diacrylamide