Få mere at vide
N,N'-Methylenbisacrylamid, 96%, ekstra rent
Artikelnummer. 10521611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521611 100 g Plastflaske 100g
10651063 5 g Glasflaske 5g
10531611 500 g Plastflaske 500g
11985461 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10521611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.54 DKK
    352.65 DKK / 100g
    Spare 39.89 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-26-9
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.17
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N'-Methylenebisacrylamide
Smeltepunkt 185°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (H2C=CHCONH)2CH2
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 154.17
Procent renhed 96%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.