Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N'-methylenbisacrylamid, 2% opløsning.
Beskrivelse
Bis-acrylamid tværbinder med akrylamid for at danne polyacrylamidgeler til elektroforese. Ændring af forholdet mellem bis-acrylamid og akrylamid kontrollerer porestørrelsen af polyacrylamidgeler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Bis-acrylamid tværbinder med akrylamid for at danne polyacrylamidgeler til elektroforese
- Ændring af forholdet mellem bis-acrylamid og akrylamid kontrollerer porestørrelsen af polyacrylamidgeler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Methylenebisacrylamide |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 154.17 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2% soln. |
| Fysisk form | Væske |