Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N'-methylenbisacrylamid, 2% opløsning.
Artikelnummer. 15415539
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415539 500 mL 500ml
15425539 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415539 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63265.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    536.58 DKK
    482.65 DKK / 500ml
    Spare 53.93 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154,169 g/mol
Bis-acrylamid tværbinder med akrylamid for at danne polyacrylamidgeler til elektroforese. Ændring af forholdet mellem bis-acrylamid og akrylamid kontrollerer porestørrelsen af polyacrylamidgeler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Bis-acrylamid tværbinder med akrylamid for at danne polyacrylamidgeler til elektroforese
  • Ændring af forholdet mellem bis-acrylamid og akrylamid kontrollerer porestørrelsen af polyacrylamidgeler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-26-9
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.169
MDL nummer MFCD00008625
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Methylenebisacrylamide
Farve Farveløs
Mængde 500 mL
Formel vægt 154.17
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2% soln.
Fysisk form Væske