Få mere at vide
N,N'-Methylenbis (akrylamid), TRC
Artikelnummer. 30472095
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30472095 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30472095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30374550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Methylenebis(acrylamide)
CAS 110-26-9
Molekylær formel C7 H10 N2 O2
Mængde 50 g
Synonym Bisacrylamide, MBA, MBAA, Methylenebisacrylamide, Methylenediacrylamide, N,N'-Diacryloylmethylenediamine, N,N'-Methylenebis(2-propenamide), N,N'-Methylenebis(acrylamide), N,N'-Methylenediacrylamide, NMBA, NSC 406836, NSC 7774, Triam 507
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) 154.17
Formel vægt 154.0742