Få mere at vide
N,N'-Methylen-bis-akrylamid, Ultra Pure, 5g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491532 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11491532 5 g
1 options
Artikelnummer. 11491532 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04800172
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
110-26-9 Renhed: 99,9% (290 nm): < <0,2 Akrylsyreindhold: < <0,02% Krydsbinder med høj renhed bruges til præcise, kritiske PAGE-geler. Kan anvendes i UV-scanningsgeler
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N«-Methylene-Bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Mængde 5 g
Molekylær formel C7H10N2O2
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041